Description
Utilice estos tubos para aplicaciones farmacéuticas, biotecnológicas, aeroespaciales, de alimentación y bebidas, y de laboratorio general. Los tubos de silicona curada con peróxido Cole-ParmerTM presentan una excelente resistencia al calor y baja compresi
- El elastómero cumple con la FDA (21 CFR 177.2600) y con los requisitos de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP).
- Fabricados conforme a GMP
- Inodoro, no tóxico y translúcido
- Escala de temperatura: De - 51 a 238 ° C
- Esterilización: Autoclave o irradiación gamma
Spécification
Spécification
| Certificaciones/conformidad | Conformidad con la FDA, USP, GMP |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (métrico) | 6,4 mm |
| Material | Silicona |
| Diámetro exterior (imperial) | 8 mm |
| Grosor (métrico) | 0,8 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la industria farmacéutica, biotecnología, alimentos y bebidas, aeroespacial y aplicaciones generales de laboratorio |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -51 °C |
| Esterilidad | Estériles |
| Color | Translúcido |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?