Learn More
Masterflex™ Tubos de silicona curada con peróxido
Código de producto. 11780039 Tienda Masterflex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
1,6 mm
3.2mm
6,4 mm
6.4mm
9.6 mm
Diámetro exterior (imperial):
0,12 in, 3,2 mm
0,25 pulg, 6.4mm
8 mm
0,37 in, 9,6 mm
11,2 mm
0,62 in, 16mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
25 FT
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) Tamaño de la unidad
11780039 3.2mm 0,25 pulg, 6.4mm cada uno
11756128 6,4 mm 11,2 mm 1 PCS
11761179 1,6 mm 0,12 in, 3,2 mm 1 PCS
13064857 9.6 mm 0,62 in, 16mm 25 FT
13103778 6,4 mm 8 mm cada uno
12706278 6.4mm 0,37 in, 9,6 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11780039 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 0641167
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    230.00€
    183.32€ / paquete de 1
    Ahorro 46.68€
    20% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Utilice estos tubos para aplicaciones farmacéuticas, biotecnológicas, aeroespaciales, de alimentación y bebidas, y de laboratorio general. Los tubos de silicona curada con peróxido Cole-Parmer™ presentan una excelente resistencia al calor y baja com
Utilice estos tubos para aplicaciones farmacéuticas, biotecnológicas, aeroespaciales, de alimentación y bebidas, y de laboratorio general. Los tubos de silicona curada con peróxido Cole-ParmerTM presentan una excelente resistencia al calor y baja compresi
  • El elastómero cumple con la FDA (21 CFR 177.2600) y con los requisitos de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP).
  • Fabricados conforme a GMP
  • Inodoro, no tóxico y translúcido
  • Escala de temperatura: De - 51 a 238 ° C
  • Esterilización: Autoclave o irradiación gamma
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Conformidad con la FDA, USP, GMP
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (imperial) 0,12 in
Diámetro interior (métrico) 3.2mm
Material Silicona
Diámetro exterior (imperial) 0,25 pulg, 6.4mm
Grosor (imperial) 0,06 in
Grosor (métrico) 1.6mm
Para utilizar con (aplicación) Para la industria farmacéutica, biotecnología, alimentos y bebidas, aeroespacial y aplicaciones generales de laboratorio
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -51 °C
Esterilidad Estériles
Color Translúcido
Max. Operating Temperature (English) 460,4 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 238 °C
Tipo de producto Tubos de conducción