Descripción
Utilice estos tubos para aplicaciones farmacéuticas, biotecnológicas, aeroespaciales, de alimentación y bebidas, y de laboratorio general. Los tubos de silicona curada con peróxido Cole-ParmerTM presentan una excelente resistencia al calor y baja compresi
- El elastómero cumple con la FDA (21 CFR 177.2600) y con los requisitos de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP).
- Fabricados conforme a GMP
- Inodoro, no tóxico y translúcido
- Escala de temperatura: De - 51 a 238 ° C
- Esterilización: Autoclave o irradiación gamma
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Conformidad con la FDA, USP, GMP |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (imperial) | 0,06 in |
| Diámetro interior (métrico) | 1,6 mm |
| Material | Silicona |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,12 in, 3,2 mm |
| Grosor (imperial) | 0,031 in |
| Grosor (métrico) | 0,8 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la industria farmacéutica, biotecnología, alimentos y bebidas, aeroespacial y aplicaciones generales de laboratorio |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -51 °C |
| Mostrar más |