Learn More
Masterflex™ Tubos de silicona curada con peróxido
Código de producto. 11765329
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
2,4 mm
12,8 mm
Grosor (métrico):
0,8 mm
2,38 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
7.50 metro
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Grosor (métrico) unitSize
11765329 2,4 mm 0,8 mm 1 PCS
15763399 12,8 mm 2,38 mm 7.50 metro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11765329 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 0641163
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Adecuados para la industria farmacéutica, biotecnología, de alimentos y bebidas, aeroespacial y aplicaciones generales de laboratorio.
  • Adecuados para la industria farmacéutica, biotecnología, de alimentos y bebidas, aeroespacial y aplicaciones generales de laboratorio.
  • Curada con peróxido.
  • Excelente resistencia al calor.
  • Baja compresión.
  • Inodoros.
  • No tóxicos.
  • Translúcidos.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ADCF; FDA; sin ftalato; USP; Farmacopea Europea; sin DEHP; NSF-61; 3A; NSF-51
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 2,4 mm
Material Silicona (curada al peróxido)
Diámetro exterior (imperial) 4,0 mm
Longitud global (métrico) 7,6 mm
Grosor (métrico) 0,8 mm
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -51 °C
Método de esterilización Autoclave o irradiación gamma
Color Translúcido
Presión máxima 14 psi
Max. Operating Temperature (Metric) 283 °C