Learn More
Ismatec™ Tubos para bombas de silicona curada con peróxido
Descripción
- Los tubos se someten a pruebas estrictas para garantizar un rendimiento y unas horas de vida útil de la bomba óptimos con el equipo de bomba peristáltica
- Extruidos con precisión a tolerancias ajustadas para una alta repetibilidad, precisión y reproducibilidad
- Líder en el mercado a escala mundial de las formulaciones de mayor compatibilidad química
- Probado según la normativa para que sean aptos para la aplicación para la que usted lo necesite
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Aprobado por la FDA; Prop 65 NA (sin productos químicos Prop 65) |
| Descripción | Similar a SC0449 |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (métrico) | 0,76 mm |
| Material | Silicona |
| Longitud global (imperial) | 50 pies |
| Longitud global (métrico) | 15,2 m |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -40 °C |
| Línea de productos | Serie de bombas C/L |
| Tamaño de los tubos | 24 |
| Mostrar más |