Learn More
Éster metílico del ácido permetrino, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Permethrinic acid methyl ester |
| CAS | 61898-95-1 |
| Notas de grado de pureza | GC |
| Fórmula molecular | C9 H12 Cl2 O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Cyclopropanecarboxylic acid','3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethyl-','methyl ester, Methoxy Permethrinate, Methyl 2,2-dimethyl-3-(2,2-dichlorovinyl)cyclopropanecarboxylate, Methyl 3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate, Permethrinic acid methyl ester, Permethrin Imp. B (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H12Cl2O2/c1-9(2)5(4-6(10)11)7(9)8(12)13-3/h4-5,7H,1-3H3 |
| SMILES | COC(=O)C1C(C=C(Cl)Cl)C1(C)C |
| Nombre IUPAC | 3-(2,2-dicloroetenil)-2,2-dimetilciclopropano-1-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 223.1 |
| Mostrar más |