Learn More
Ácido permetrino 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30320178
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30320178 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30320178 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA12507500AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(2,2-Dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic Acid (Permethrinic Acid)
CAS 55701-05-8
Nombres de analitos o componentes 3-(2,2-Dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic Acid (Permethrinic Acid)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C8 H10 Cl2 O2
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Cyclopropanecarboxylic acid, 3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethyl-, Cyclopropanecarboxylic acid, 3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethyl- (6CI), 2,2-Dimethyl-3-(2,2-dichlorovinyl)cyclopropanecarboxylic acid, 3-(2,2-Dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic acid, 3-(2,2-Dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic acid, 3-(2,2-Dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropylcarboxylic acid, DV-chrysanthemic acid, Permethric acid, Permethrinic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10Cl2O2/c1-8(2)4(3-5(9)10)6(8)7(11)12/h3-4,6H,1-2H3,(H,11,12)
SMILES CC1(C)C(C=C(Cl)Cl)C1C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 3-(2,2-dicloroetenil)-2,2-dimetilciclopropano-1-carboxílico
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 209.07
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.0058 g/mol