Learn More
Permetrina, Honeywell Fluka™
Código de producto. 16634484 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16634484 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16634484 Proveedor Honeywell Fluka N.º de proveedor R1755100MG
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad  y materiales de referencia orgánicos.
  • Producido conforme a ISO 9001
  • Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
  • Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Permethrin
CAS 52645-53-1
% máx. CAS ≤ 100%
Densidad 1.29 g/cm3 (20°C)
Temperatura de inflamación 100°C
Beilstein 5765325
Color Beige
Punto de fusión 34°C to 35°C
Punto de ebullición 200°C (0.01 hPa)
Sinónimo (3-phenoxyphenyl)methyl 3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate
Peso molecular (g/mol) 391.3 g/mol