Learn More
Permetrina-d5 (mezcla cis/trans), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Permethrin phenoxy-d5 (E,Z mixture) |
| CAS | 1794760-19-2 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C21 2H5 H15 Cl2 O3 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | Permethrin (phenoxy D5), [3-(2,3,4,5,6-Pentadeuteriophenoxy)phenyl]methyl 3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylate, 3-(2,2-Dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic acid (3-(phenoxy-d5)phenyl)methyl ester, Permethrin (phenoxy-D5), [3-(2,3,4,5,6-Pentadeuteriophenoxy)phenyl]methyl 3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylate, 3-(2,2-Dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic acid (3-(phenoxy-d5)phenyl)methyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H20Cl2O3/c1-21(2)17(12-18(22)23)19(21)20(24)25-13-14-7-6-10-16(11-14)26-15-8-4-3-5-9-15/h3-12,17,19H,13H2,1-2H3/i3D,4D,5D,8D,9D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(Oc2cccc(COC(=O)C3C(C=C(Cl)Cl)C3(C)C)c2)c([2H])c1[2H] |
| Nombre IUPAC | 3-(2,2-dicloroetenil)-2,2-dimetilciclopropano-1-carboxilato de [3-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenoxi)fenil]metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 396.32 |
| Mostrar más |