Learn More
Permetrina (mezcla cis/trans 3:5), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Permethrin |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H20Cl2O3/c1-21(2)17(12-18(22)23)19(21)20(24)25-13-14-7-6-10-16(11-14)26-15-8-4-3-5-9-15/h3-12,17,19H,13H2,1-2H3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 390.0789 |
| Porcentaje de pureza | >95% |