Learn More
Brady™ Etiquetas de poliéster permanente (B-423) para la impresora BMP71 - Blanco
Código de producto. 11528594
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
25,40 x 38,10 mm
Tamaño de la unidad:
1 BX
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
11528594 25,40 x 38,10 mm 1 BX
1 options
Código de producto. 11528594 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 115115
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Ideales para la identificación de componentes y PCB electrónicos, etiqueta de códigos de barras y placas de clasificación e identificación de paneles solares
Ideal for electronic PCB and component identification, bar code label and rating plates and solar panel identification
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad Con aprobación AGA, aprobación CSA, sin halógenos (DIN VDE 0472/parte 815), con homologación UL
Descripción Etiquetas para impresora de etiquetas BMP71
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Color Blanco
Acabado Satinado
Formato Rollo
Material Poliéster
Print Technology Transferencia térmica
Tipo de producto Etiquetas de poliéster permanentes
Para utilizar con (aplicación) Seguimiento de activos, códigos de barras, ID de componentes, ID de equipos, ID de uso general, placas de clasificación
Para utilizar con (equipo) Impresoras BMP™71
Etiquetas por fila 1
Etiquetas por hoja 250
Cantidad 250/paquete
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (métrico) De -70 °C a +110 °C
Grosor (métrico) 0,076 mm
Repetición vertical (métrico) 28,58 mm
Dimensiones (L x An) 25,40 x 38,10 mm
Anchura (métrico) 38,10 mm
Anchura del área imprimible (imperial) 1,5 in
Altura del área imprimible (imperial) 1 in
Altura (métrico) 25,40 mm
Altura del área de impresión (métrico) 25,4 mm