Learn More
Brady™ Etiquetas™ termorretráctiles amarillas PermaSleeve de baja emisión de humo y cero halógenos para cables y alambres para impresoras M7
Shop All Brady ProductsDescription
- Fabricado con tubo de poliolefina flexible, ignífugo, termorretráctil y sin halógenos.
- Ofrece propiedades de seguridad contra incendios y mínima emisión de humo.
- Compatible con los requisitos más estrictos del mercado actual para mejorar las necesidades de seguridad contra incendios.
- Relación de contracción por calor de 2:1
- Úselo con impresoras de transferencia térmica y cinta™ sin halógenos de la serie R6000 de Brady
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053, SAE-AS-81531, reconocido por UL |
| Tipo de adhesivo | No adhesivo |
| Color | Amarillo |
| Acabado | Mate |
| Formato | Troquelado |
| Material | Poliolefina |
| Tipo de producto | Etiqueta |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Etiquetado de datos y telecomunicaciones, etiquetado de cables y alambres |
| Para utilizar con (equipo) | M710, BMP71 |
| Show More |