Learn More
- Home
- Products
- Seguridad y mantenimiento de las instalaciones
- Mantenimiento eléctrico e iluminación
- Brady™ PermaSleeve™ Etiquetas termorretráctiles amarillas para cables y alambres para impresoras M6/M7
-
-
-
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
Brady™ PermaSleeve™ Etiquetas termorretráctiles amarillas para cables y alambres para impresoras M6/M7
Código de producto. 17899074 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
0,182 x 1 in
0,182 x 1,75 in
0,235 x 1 in
0,235 x 1,75 in
0,335 x 1 in
0,335 x 1,75 in
0,439 x 1 in
0,439 x 1,75 in
0,444 x 1 in
0,444 x 1,75 in
0,645 x 1 in
0,645 x 1,75 in
0,851 x 1 in
0,851 x 1,75 in
1,25 x 1 in
1,25 x 1,75 in
1,667 x 1 in
1,667 x 1,75 in
Calibre de alambre:
De 12 a 4 AWG
De 16 a 8 AWG
De 2 a 500 MCM
De 20 a 10 AWG
De 22 a 16 AWG
De 28 a 20 AWG
De 6 a 0000 AWG
De 8 a 1 AWG
Diámetro (imperial):
0,094 in
0,125 in
0,187 in
0,25 in
0,375 in
0,5 in
0,75 in
1 in
Para utilizar con (equipo):
M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios)
M710, BMP71
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 50
30 product options available for selection
| Código de producto. | Dimensiones (L x An) | Calibre de alambre | Diámetro (imperial) | Para utilizar con (equipo) | Tamaño de la unidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 17899074 | 0,851 x 1,75 in | De 8 a 1 AWG | 0,5 in | M710, BMP71 | paquete de 100 |
| 17849214 | 0,182 x 1 in | De 28 a 20 AWG | 0,094 in | M710, BMP71 | paquete de 100 |
| 17841409 | 0,182 x 1 in | De 28 a 20 AWG | 0,094 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | paquete de 100 |
| 17888934 | 0,182 x 1,75 in | De 28 a 20 AWG | 0,094 in | M710, BMP71 | paquete de 100 |
| 17851429 | 0,182 x 1,75 in | De 28 a 20 AWG | 0,094 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | paquete de 100 |
| 17869184 | 0,235 x 1 in | De 22 a 16 AWG | 0,125 in | M710, BMP71 | paquete de 100 |
| 17821469 | 0,235 x 1 in | De 22 a 16 AWG | 0,125 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | paquete de 100 |
| 17821539 | 0,235 x 1,75 in | De 22 a 16 AWG | 0,125 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | paquete de 100 |
| 17829204 | 0,235 x 1,75 in | De 22 a 16 AWG | 0,125 in | M710, BMP71 | paquete de 100 |
| 17849074 | 0,335 x 1 in | De 20 a 10 AWG | 0,187 in | M710, BMP71 | paquete de 100 |
| 17811639 | 0,335 x 1 in | De 20 a 10 AWG | 0,187 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | paquete de 100 |
| 17808764 | 0,335 x 1,75 in | De 20 a 10 AWG | 0,187 in | M710, BMP71 | paquete de 100 |
| 17861429 | 0,335 x 1,75 in | De 20 a 10 AWG | 0,187 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | paquete de 100 |
| 17818964 | 0,439 x 1 in | De 16 a 8 AWG | 0,25 in | M710, BMP71 | paquete de 100 |
| 17898754 | 0,439 x 1,75 in | De 16 a 8 AWG | 0,25 in | M710, BMP71 | paquete de 100 |
| 17861399 | 0,444 x 1 in | De 16 a 8 AWG | 0,25 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | paquete de 100 |
| 17861579 | 0,444 x 1,75 in | De 16 a 8 AWG | 0,25 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | paquete de 100 |
| 17831699 | 0,645 x 1 in | De 12 a 4 AWG | 0,375 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | paquete de 100 |
| 17809004 | 0,645 x 1 in | De 12 a 4 AWG | 0,375 in | M710, BMP71 | paquete de 100 |
| 17851389 | 0,645 x 1,75 in | De 12 a 4 AWG | 0,375 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | paquete de 100 |
| 17868764 | 0,645 x 1,75 in | De 12 a 4 AWG | 0,375 in | M710, BMP71 | paquete de 100 |
| 17861489 | 0,851 x 1 in | De 8 a 1 AWG | 0,5 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | paquete de 100 |
| 17839114 | 0,851 x 1 in | De 8 a 1 AWG | 0,5 in | M710, BMP71 | paquete de 100 |
| 17881569 | 0,851 x 1,75 in | De 8 a 1 AWG | 0,5 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | paquete de 100 |
| 17801479 | 1,25 x 1 in | De 6 a 0000 AWG | 0,75 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | paquete de 100 |
| 17811399 | 1,25 x 1,75 in | De 6 a 0000 AWG | 0,75 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | paquete de 100 |
| 17881509 | 1,667 x 1 in | De 2 a 500 MCM | 1 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | paquete de 50 |
| 17889024 | 1,667 x 1 in | De 2 a 500 MCM | 1 in | M710, BMP71 | paquete de 50 |
| 17851369 | 1,667 x 1,75 in | De 2 a 500 MCM | 1 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | paquete de 50 |
| 17828834 | 1,667 x 1,75 in | De 2 a 500 MCM | 1 in | M710, BMP71 | paquete de 50 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto.
17899074
Proveedor
Brady™
N.º de proveedor
174632
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
-
157.00€
132.34€ / paquete de 100
Ahorro 24.66€
15% Descuento
En stock
Inicie sesión para ver el stock
Inicie sesión para ver el stock
Añadir a la cesta
Add to basket
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Grado industrial con resistencia a altas temperaturas, rayos UV, químicos, combustibles y aceites.
- Etiquetas autoextinguibles
- Identificación nítida y clara, resistente a la abrasión y a la decoloración.
- Las etiquetas termorretráctiles 3:1 se ajustan perfectamente alrededor de los cables para una máxima protección del aislamiento y una identificación permanente.
- Fabricado en material de poliolefina B-342
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053, SAE-AS-81531, UL 224, cumple con RoHS 2011/65/EU (Pass 2015/863), SAE AS23053/5 (Clase 1) |
| Tipo de adhesivo | No adhesivo |
| Color | Amarillo |
| Acabado | Mate |
| Formato | Troquelado |
| Material | Poliolefina |
| Tipo de producto | Etiqueta |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Etiquetado eléctrico, etiquetado de cables y alambres |
| Para utilizar con (equipo) | M710, BMP71 |
| Cantidad | 100 etiquetas |
| Forma | Rectángulo |
| Intervalo de temperatura (imperial) | -67 °F a +275 °F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -55 °C a +135 °C |
| Calibre de alambre | De 8 a 1 AWG |
| Dimensiones (L x An) | 0,851 x 1,75 in |
| Longitud (imperial) | 0,851 in |
| Anchura (imperial) | 1,75 in |
| Anchura (métrico) | 44.45 mm |
| Altura (métrico) | 21.62 mm |
| Diámetro (imperial) | 0,5 in |
| Diámetro (métrico) | 12.7 mm |
| Alternate Part Number | M7-500-175-342-YL |
| Show More Show Less |