Learn More
Brady™ PermaSleeve Fundas para marcadores de cables para M610, BMP61, M611, M710 y BMP71 Impresoras
Tienda Brady ProductosDescripción
- PermaSleeve™ Fundas marcadoras de cables termorretráctiles para impresoras M610, BMP61 y M611.
- También se puede imprimir en la impresora de™ etiquetas BMP 71 y en la impresora M710, siempre que se utilice el adaptador de rollo (M71-ADAPT-BK).
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | PermaSleeve Fundas para marcadores de cables para M610, BMP61, M611, M710 y BMP71 |
| Tipo de adhesivo | No adhesivo |
| Color | Blanco |
| Acabado | Mate |
| Formato | Rollo |
| Material | Poliolefina |
| Tipo de producto | Marcadores de alambre y cable |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (equipo) | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) |
| Etiquetas por fila | 3 |
| Mostrar más |