Learn More
Brady™ PermaSleeve™ Etiquetas termorretráctiles blancas de baja emisión de humo y sin halógenos para cables y alambres para impresoras M7
Código de producto. 17898764 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
0,182 x 1 in
0,182 x 1,75 in
0,235 x 1 in
0,235 x 1,75 in
0,335 x 1 in
0,335 x 1,75 in
0,439 x 1 in
0,439 x 1,75 in
0,645 x 1 in
0,645 x 1,75 in
0,851 x 1 in
0,851 x 1,75 in
1,25 x 1 in
1,25 x 1,75 in
Calibre de alambre:
De 12 a 8 AWG
De 16 a 10 AWG
De 2 a 0000 AWG
De 20 a 16 AWG
De 24 a 20 AWG
De 6 a 1 AWG
De 8 a 4 AWG
Altura (métrico):
4,62 mm
5,97 mm
8,51 mm
11,15 mm
16,38 mm
21,62 mm
31,75 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 75
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Calibre de alambre Altura (métrico) Tamaño de la unidad
17898764 0,645 x 1 in De 8 a 4 AWG 16,38 mm paquete de 100
17868794 0,182 x 1 in De 24 a 20 AWG 4,62 mm paquete de 100
17878804 0,182 x 1,75 in De 24 a 20 AWG 4,62 mm paquete de 100
17868864 0,235 x 1 in De 20 a 16 AWG 5,97 mm paquete de 100
17828964 0,235 x 1,75 in De 20 a 16 AWG 5,97 mm paquete de 100
17818764 0,335 x 1 in De 16 a 10 AWG 8,51 mm paquete de 100
17889084 0,335 x 1,75 in De 16 a 10 AWG 8,51 mm paquete de 100
17878964 0,439 x 1 in De 12 a 8 AWG 11,15 mm paquete de 100
17839184 0,439 x 1,75 in De 12 a 8 AWG 11,15 mm paquete de 100
17858834 0,645 x 1,75 in De 8 a 4 AWG 16,38 mm paquete de 100
17839214 0,851 x 1 in De 6 a 1 AWG 21,62 mm paquete de 100
17809084 0,851 x 1,75 in De 6 a 1 AWG 21,62 mm paquete de 100
17818784 1,25 x 1 in De 2 a 0000 AWG 31,75 mm paquete de 75
17878884 1,25 x 1,75 in De 2 a 0000 AWG 31,75 mm paquete de 75
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 17898764 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 174620
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    221.00€
    186.44€ / paquete de 100
    Ahorro 34.56€
    15% Descuento
Fecha estimada de envoi: 08-01-2027
La funda termorretráctil B-7641 de Brady™ Es un material de identificación libre de halógenos y de baja emisión de humo que se utiliza para la identificación de cables y alambres.
  • Fabricado con tubo de poliolefina flexible, ignífugo, termorretráctil y sin halógenos.
  • Ofrece propiedades de seguridad contra incendios y mínima emisión de humo.
  • Compatible con los requisitos más estrictos del mercado actual para mejorar las necesidades de seguridad contra incendios.
  • Relación de contracción por calor de 2:1
  • Úselo con impresoras de transferencia térmica y cinta™ sin halógenos de la serie R6000 de Brady
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053, SAE-AS-81531, reconocido por UL
Tipo de adhesivo No adhesivo
Color Blanco
Acabado Mate
Formato Troquelado
Material Poliolefina
Tipo de producto Etiqueta
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado de datos y telecomunicaciones, etiquetado de cables y alambres
Para utilizar con (equipo) M710, BMP71
Cantidad 100 etiquetas
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -67 °F a +221 °F
Intervalo de temperatura (métrico) -55 °C a +105 °C
Calibre de alambre De 8 a 4 AWG
Dimensiones (L x An) 0,645 x 1 in
Longitud (imperial) 0,645 in
Anchura (imperial) 1 in
Anchura (métrico) 25.4 mm
Altura (métrico) 16,38 mm
Diámetro (imperial) 0,375 in
Diámetro (métrico) 9.53 mm
Alternate Part Number M7-375-1-7641