Learn More
Brady™ PermaSleeve™ Etiquetas termorretráctiles blancas de alta temperatura para cables y alambres, para impresoras M6/M7
Tienda Brady ProductosBeschreibung
- De grado industrial, resistente a la decoloración, retardante de llama.
- Cumple con los requisitos de NASA Especificación de desgasificación al vacío SP-R-0022A
- Se puede utilizar en aplicaciones que requieren mayor resistencia a productos químicos agresivos como combustibles, lubricantes y solventes de limpieza de alto poder.
- Fabricado en polivinilideno B-345
Spezifikation
Spezifikation
| Certificaciones/conformidad | ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053/18 (Clase 2), SAE-AS-81531, Cumple con RoHS, Reconocido por UL |
| Tipo de adhesivo | No adhesivo |
| Color | Blanco |
| Acabado | Mate |
| Formato | Troquelado |
| Material | PVDF |
| Tipo de producto | Etiqueta |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Etiquetado de cables y alambres |
| Para utilizar con (equipo) | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?