Learn More
Brady™ PermaSleeve™ Etiquetas termorretráctiles blancas troqueladas para cables y alambres, para impresoras M6/M7
Código de producto. 17888944 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
0,182 x 0,5 in
0,182 x 0,875 in
0,182 x 1 in
0,182 x 1,75 in
0,235 x 0,5 in
0,235 x 0,583 in
0,235 x 0,875 in
0,235 x 1 in
0,235 x 1,75 in
0,335 x 0,437 in
0,335 x 0,515 in
0,335 x 0,583 in
0,335 x 0,875 in
0,335 x 1 in
0,335 x 1,75 in
0,439 x 1 in
0,439 x 1,75 in
0,645 x 0,5 in
0,645 x 0,875 in
0,645 x 1 in
0,645 x 1,75 in
0,851 x 1 in
0,851 x 1,75 in
1,66 x 1,75 in
Altura (métrico):
4,62 mm
5,97 mm
8,51 mm
11,15 mm
16,38 mm
21,62 mm
42,16 mm
Calibre de alambre:
De 12 a 4 AWG
De 16 a 8 AWG
De 2 a 500 MCM
De 20 a 10 AWG
De 22 a 16 AWG
De 28 a 20 AWG
De 8 a 1 AWG
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 2000
paquete de 2500
paquete de 3000
paquete de 4000
paquete de 500
paquete de 5000
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Altura (métrico) Calibre de alambre Tamaño de la unidad
17888944 0,439 x 1 in 11,15 mm De 16 a 8 AWG paquete de 1000
17858914 0,182 x 0,5 in 4,62 mm De 28 a 20 AWG paquete de 5000
17838984 0,182 x 0,875 in 4,62 mm De 28 a 20 AWG paquete de 5000
17859094 0,182 x 1 in 4,62 mm De 28 a 20 AWG paquete de 2500
17828794 0,182 x 1,75 in 4,62 mm De 28 a 20 AWG paquete de 2500
17838234 0,235 x 0,583 in 5,97 mm De 22 a 16 AWG paquete de 3000
17828234 0,235 x 0,5 in 5,97 mm De 22 a 16 AWG paquete de 2000
17838144 0,235 x 0,875 in 5,97 mm De 22 a 16 AWG paquete de 2000
17888134 0,235 x 1 in 5,97 mm De 22 a 16 AWG paquete de 1000
17868234 0,235 x 1,75 in 5,97 mm De 22 a 16 AWG paquete de 1000
17808314 0,335 x 0,437 in 8,51 mm De 20 a 10 AWG paquete de 4000
17878374 0,335 x 0,515 in 8,51 mm De 20 a 10 AWG paquete de 2000
17898314 0,335 x 0,583 in 8,51 mm De 20 a 10 AWG paquete de 3000
17808264 0,335 x 0,875 in 8,51 mm De 20 a 10 AWG paquete de 2000
17868374 0,335 x 1 in 8,51 mm De 20 a 10 AWG paquete de 1000
17878384 0,335 x 1,75 in 8,51 mm De 20 a 10 AWG paquete de 1000
17808904 0,439 x 1,75 in 11,15 mm De 16 a 8 AWG paquete de 1000
17858804 0,645 x 0,5 in 16,38 mm De 12 a 4 AWG paquete de 2000
17848934 0,645 x 0,875 in 16,38 mm De 12 a 4 AWG paquete de 2000
17819014 0,645 x 1 in 16,38 mm De 12 a 4 AWG paquete de 1000
17828994 0,645 x 1,75 in 16,38 mm De 12 a 4 AWG paquete de 1000
17849014 0,851 x 1 in 21,62 mm De 8 a 1 AWG paquete de 1000
17829024 0,851 x 1,75 in 21,62 mm De 8 a 1 AWG paquete de 1000
17868134 1,66 x 1,75 in 42,16 mm De 2 a 500 MCM paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Código de producto. 17888944 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 174460
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    493.00€
    418.52€ / paquete de 1000
    Ahorro 74.48€
    15% Descuento
En stock
Diseñado para aplicaciones rigurosas de marcado de cables, PermaSleeve™ Las etiquetas de poliolefina termorretráctiles combinan velocidad, facilidad de uso y permanencia para crear etiquetas de alta calidad.
  • Resistente a temperaturas muy altas, resistente a los rayos UV, resistente a productos químicos, resistente a combustibles y aceites, autoextinguible.
  • Identificación nítida y clara, resistente a la abrasión y a la decoloración.
  • Las etiquetas termorretráctiles 3:1 se ajustan perfectamente alrededor de los cables para una máxima protección del aislamiento y una identificación permanente.
  • Fabricado en poliolefina B-342
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053, SAE-AS-81531, UL 224, cumple con RoHS 2011/65/EU (Pass 2015/863), SAE AS23053/5 (Clase 1)
Tipo de adhesivo No adhesivo
Color Blanco
Acabado Mate
Formato Troquelado
Material Poliolefina
Tipo de producto Etiqueta
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado eléctrico, etiquetado de cables y alambres
Para utilizar con (equipo) M610, M710, M611, BMP61, BMP71
Cantidad 1000 etiquetas
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -67 °F a +275 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -55 °C a +135 °C
Calibre de alambre De 16 a 8 AWG
Dimensiones (L x An) 0,439 x 1 in
Longitud (imperial) 0,439 in
Anchura (imperial) 1 in
Anchura (métrico) 25.4 mm
Altura (métrico) 11,15 mm
Diámetro (imperial) 0,25 in
Diámetro (métrico) 6.35 mm
Alternate Part Number BM-250-1-342