Learn More
Brady™ PermaSleeve™ Cartuchos de etiquetas de poliolefina para impresoras™ de la serie BMP 21
Tienda Brady ProductosDescripción
- Resistente a la decoloración y retardante de llama.
- Termocontraíble a una relación de contracción de 3:1
- Disponible en formato continuo cortado a medida.
- Úselo con impresoras BMP21, BMP21-Plus
- Para contratistas eléctricos, cuadristas, técnicos de automatización y profesionales industriales.
- Identificación de paneles, marcado de cables y alambres
Compliance
Cumple con RoHS, reconocido por UL, WEEE, SVHC REACH de la UE, SAE-AMS-DTL-23053/5C (Clase 1), SAE-AS-81531, MIL-STD-202, aceptado por CSA
†No compatible con el ID PAL™ impresora
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CSA, MIL-STD-202, SAE-DTL-23053/5 Clase 1, SAE-M-81531, UL |
| Tipo de adhesivo | Heat Shrink |
| Color | Blanco |
| Acabado | Mate |
| Formato | Cartucho, etiqueta |
| Material | Poliolefina |
| Print Technology | Transferencia térmica |
| Tipo de producto | Cartucho de etiquetas |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Para utilizar con (aplicación) | Marcado de cables y alambres, identificación de paneles |
| Mostrar más |