Learn More
Brady™ PermaSleeve™ Cartuchos de etiquetas de poliolefina para impresoras™ de la serie BMP 21
Beschreibung
- Resistente a la decoloración y retardante de llama.
- Termocontraíble a una relación de contracción de 3:1
- Disponible en formato continuo cortado a medida.
- Úselo con impresoras BMP21, BMP21-Plus
- Para contratistas eléctricos, cuadristas, técnicos de automatización y profesionales industriales.
- Identificación de paneles, marcado de cables y alambres
Compliance
Cumple con RoHS, reconocido por UL, WEEE, SVHC REACH de la UE, SAE-AMS-DTL-23053/5C (Clase 1), SAE-AS-81531, MIL-STD-202, aceptado por CSA
†No compatible con el ID PAL™ impresora
Spezifikation
Spezifikation
| Tipo de producto | Cartucho de etiquetas |
| Color | Negro |
| Para utilizar con (equipo) | Brady Impresora de etiquetas M210, Brady Impresora de etiquetas M210-LAB, Brady Impresora de etiquetas M211, Impresora de etiquetas BMP21-PLUS, Impresora de etiquetas BMP21-LAB |
| Material | Poliolefina |
| Print Technology | Transferencia térmica |
| Longitud (imperial) | 7 ft. |
| Anchura (imperial) | 0,439 in |
| Longitud (métrico) | 2.13 m |
| Anchura (métrico) | 11,15 mm |
| Altura (imperial) | 0,439 in |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?