Learn More
Brady™ PermaSleeve™ Cartuchos de etiquetas de poliolefina para impresoras™ de la serie BMP 21
Código de producto. 11503894 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Negro
Anchura (imperial):
0,18 in
0,3 in
0,439 in
Anchura (métrico):
4,572 mm
11,15 mm
16,38 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Anchura (imperial) Anchura (métrico) Tamaño de la unidad
11503894 Negro 0,18 in 4,572 mm cada uno
11513894 Negro 0,439 in 11,15 mm cada uno
11523894 Blanco 0,3 in 16,38 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11503894 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 110924
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78.95€
    66.97€ / paquete de 1
    Ahorro 11.98€
    15% Descuento
En stock
PermaSleeve™ Los cartuchos de etiquetas de poliolefina se ajustan perfectamente alrededor de los cables para su identificación y protección. Grado industrial – Resistente a temperaturas extremas, resistente a los rayos UV, resistente a productos químicos, resistente a combustibles y aceites, autoextinguible.
  • Resistente a la decoloración y retardante de llama.
  • Termocontraíble a una relación de contracción de 3:1
  • Disponible en formato continuo cortado a medida.
  • Úselo con impresoras BMP21, BMP21-Plus
  • Para contratistas eléctricos, cuadristas, técnicos de automatización y profesionales industriales.
  • Identificación de paneles, marcado de cables y alambres
Compliance
Cumple con RoHS, reconocido por UL, WEEE, SVHC REACH de la UE, SAE-AMS-DTL-23053/5C (Clase 1), SAE-AS-81531, MIL-STD-202, aceptado por CSA
†No compatible con el ID PAL™ impresora
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CSA, MIL-STD-202, SAE-DTL-23053/5 Clase 1, SAE-M-81531, UL
Tipo de adhesivo Heat Shrink
Color Negro
Acabado Mate
Formato Cartucho, etiqueta
Material Poliolefina
Print Technology Transferencia térmica
Tipo de producto Cartucho de etiquetas
Esterilidad Non-sterile
Para utilizar con (aplicación) Marcado de cables y alambres, identificación de paneles
Para utilizar con (equipo) Brady Impresora de etiquetas M210, Brady Impresora de etiquetas M210-LAB, Brady Impresora de etiquetas M211, Impresora de etiquetas BMP21-PLUS, Impresora de etiquetas BMP21-LAB
Cantidad 1 rollo
Intervalo de temperatura (imperial) -67 °F a 275 °F
Intervalo de temperatura (métrico) -55 °C a 135 °C
Dimensiones (L x An) 8.51 mm (H) x 2.13 m (L)
Longitud (imperial) 7 ft.
Longitud (métrico) 2.13 m
Anchura (imperial) 0,18 in
Anchura (métrico) 4,572 mm
Altura (imperial) 0,335 in
Altura (métrico) 2.13 m
Alternate Part Number M21-187-C-342