Learn More
Brady™ PermaSleeve™ Etiquetas termorretráctiles rosas para cables y alambres para impresoras M6/M7
Product Code. 17891379 Shop All Brady Products
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
0,444 x 1 in
0,645 x 1,75 in
1,667 x 1,75 in
Calibre de alambre:
De 12 a 4 AWG
De 16 a 8 AWG
De 2 a 500 MCM
Diámetro (imperial):
0,25 in
0,375 in
1 in
Unit Size:
paquete de 100
paquete de 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Dimensiones (L x An) Calibre de alambre Diámetro (imperial) Unit Size
17891379 1,667 x 1,75 in De 2 a 500 MCM 1 in paquete de 50
17811559 0,444 x 1 in De 16 a 8 AWG 0,25 in paquete de 100
17801699 0,645 x 1,75 in De 12 a 4 AWG 0,375 in paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17891379 Supplier Brady™ Supplier No. 173597
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    129.00€
    120.69€ / paquete de 50
    Ahorro 8.31€
    6% Descuento
Fecha estimada de envoi: 13-01-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Diseñado para aplicaciones rigurosas de marcado de cables, el PermaSleeve™ Las etiquetas de poliolefina termorretráctiles combinan velocidad, facilidad de uso y permanencia para crear etiquetas de alta calidad.
  • Grado industrial con resistencia a altas temperaturas, rayos UV, químicos, combustibles y aceites.
  • Etiquetas autoextinguibles
  • Identificación nítida y clara, resistente a la abrasión y a la decoloración.
  • Las etiquetas termorretráctiles 3:1 se ajustan perfectamente alrededor de los cables para una máxima protección del aislamiento y una identificación permanente.
  • Fabricado en material de poliolefina B-342
Specifications
Certificaciones/conformidad ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053, SAE-AS-81531, UL 224, cumple con RoHS 2011/65/EU (Pass 2015/863), SAE AS23053/5 (Clase 1)
Tipo de adhesivo No adhesivo
Color Rosa
Acabado Mate
Formato Troquelado
Material Poliolefina
Tipo de producto Etiqueta
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado eléctrico, etiquetado de cables y alambres
Para utilizar con (equipo) M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios)
Cantidad 50 etiquetas
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -67 °F a +275 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -55 °C a +135 °C
Calibre de alambre De 2 a 500 MCM
Dimensiones (L x An) 1,667 x 1,75 in
Longitud (imperial) 1,667 in
Anchura (imperial) 1,75 in
Anchura (métrico) 44.45 mm
Altura (métrico) 42.34 mm
Diámetro (imperial) 1 in
Diámetro (métrico) 25.4 mm
Alternate Part Number M6-1000-175-342-PK