Learn More
Brady™ PermaSleeve™ Etiquetas termorretráctiles naranjas para cables y alambres para impresoras M6/M7
Shop All Brady ProductsBeschreibung
- Grado industrial con resistencia a altas temperaturas, rayos UV, químicos, combustibles y aceites.
- Etiquetas autoextinguibles
- Identificación nítida y clara, resistente a la abrasión y a la decoloración.
- Las etiquetas termorretráctiles 3:1 se ajustan perfectamente alrededor de los cables para una máxima protección del aislamiento y una identificación permanente.
- Fabricado en material de poliolefina B-342
Spezifikation
Spezifikation
| Certificaciones/conformidad | ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053, SAE-AS-81531, UL 224, cumple con RoHS 2011/65/EU (Pass 2015/863), SAE AS23053/5 (Clase 1) |
| Tipo de adhesivo | No adhesivo |
| Color | Naranja |
| Acabado | Mate |
| Formato | Troquelado |
| Material | Poliolefina |
| Tipo de producto | Etiqueta |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Etiquetado eléctrico, etiquetado de cables y alambres |
| Para utilizar con (equipo) | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?