Learn More
Brady™ PermaSleeve™ Etiquetas termorretráctiles naranjas para cables y alambres para impresoras M6/M7
Código de producto. 17861679
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
0,182 x 1 in
0,235 x 1,75 in
0,335 x 1,75 in
0,444 x 1 in
0,645 x 1 in
0,645 x 1,75 in
0,851 x 1 in
1,667 x 1,75 in
Calibre de alambre:
De 12 a 4 AWG
De 16 a 8 AWG
De 2 a 500 MCM
De 20 a 10 AWG
De 22 a 16 AWG
De 28 a 20 AWG
De 8 a 1 AWG
Diámetro (imperial):
0,094 in
0,125 in
0,187 in
0,25 in
0,375 in
0,5 in
1 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 50
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Calibre de alambre Diámetro (imperial) unitSize
17861679 0,182 x 1 in De 28 a 20 AWG 0,094 in paquete de 100
17801439 0,235 x 1,75 in De 22 a 16 AWG 0,125 in paquete de 100
17891469 0,335 x 1,75 in De 20 a 10 AWG 0,187 in paquete de 100
17891499 0,444 x 1 in De 16 a 8 AWG 0,25 in paquete de 100
17851609 0,645 x 1 in De 12 a 4 AWG 0,375 in paquete de 100
17891589 0,645 x 1,75 in De 12 a 4 AWG 0,375 in paquete de 100
17851479 0,851 x 1 in De 8 a 1 AWG 0,5 in paquete de 100
17891459 1,667 x 1,75 in De 2 a 500 MCM 1 in paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 17861679 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 173586
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñado para aplicaciones rigurosas de marcado de cables, el PermaSleeve™ Las etiquetas de poliolefina termorretráctiles combinan velocidad, facilidad de uso y permanencia para crear etiquetas de alta calidad.
  • Grado industrial con resistencia a altas temperaturas, rayos UV, químicos, combustibles y aceites.
  • Etiquetas autoextinguibles
  • Identificación nítida y clara, resistente a la abrasión y a la decoloración.
  • Las etiquetas termorretráctiles 3:1 se ajustan perfectamente alrededor de los cables para una máxima protección del aislamiento y una identificación permanente.
  • Fabricado en material de poliolefina B-342
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053, SAE-AS-81531, UL 224, cumple con RoHS 2011/65/EU (Pass 2015/863), SAE AS23053/5 (Clase 1)
Tipo de adhesivo No adhesivo
Color Naranja
Acabado Mate
Formato Troquelado
Material Poliolefina
Tipo de producto Etiqueta
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado eléctrico, etiquetado de cables y alambres
Para utilizar con (equipo) M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios)
Cantidad 100 etiquetas
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -67 °F a +275 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -55 °C a +135 °C
Calibre de alambre De 28 a 20 AWG
Dimensiones (L x An) 0,182 x 1 in
Longitud (imperial) 0,182 in
Anchura (imperial) 1 in
Anchura (métrico) 25.4 mm
Altura (métrico) 4.62 mm
Diámetro (imperial) 0,094 in
Diámetro (métrico) 2.39 mm
Alternate Part Number M6-094-1-342-OR