Learn More
Brady™ PermaSleeve™ Etiquetas termorretráctiles de baja emisión de humo y cero halógenos
Código de producto. 17991950 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
11,15 mm x 1,68 m (An x L)
16,38 mm x 1,68 m (An x L)
5,97 mm x 1,68 m (An x L)
8,51 mm x 1,68 m (An x L)
Color:
Amarillo
Blanco
Tamaño de la unidad:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Color Tamaño de la unidad
17991950 5,97 mm x 1,68 m (An x L) Blanco cada uno
17901960 5,97 mm x 1,68 m (An x L) Amarillo cada uno
17831769 8,51 mm x 1,68 m (An x L) Blanco cada uno
17871789 8,51 mm x 1,68 m (An x L) Amarillo cada uno
17831749 11,15 mm x 1,68 m (An x L) Blanco cada uno
17811829 11,15 mm x 1,68 m (An x L) Amarillo cada uno
17891739 16,38 mm x 1,68 m (An x L) Blanco cada uno
17891819 16,38 mm x 1,68 m (An x L) Amarillo cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 17991950 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 170848
Fecha estimada de envoi: 05-01-2027
Marque permanentemente cables y alambres con el material de etiqueta de poliolefina B-7641 libre de halógenos y baja emisión de humo. De tamaño predeterminado para adaptarse a la mayoría de conjuntos de cables y alambres. Imprimir con un Brady™ etiquetadora portátil
  • Diseñado para aplicaciones marítimas y de transporte público donde se requieren materiales de marcado de cables ignífugos y con baja emisión de humo.
  • Ignífugo y resistente a temperaturas de -22 °F a 221 °F (-30 C °a 105 °C)
  • Contracción rápida con una relación de contracción de 2:1; se adhiere permanentemente a los cables rápidamente con una pistola de calor (Brady artículo PMS-HG-1)
Especificaciones
Certificaciones/conformidad BS-6853 (1999) Categoría de vehículo 1A; EN-45545-2, requisito 24, categoría de vehículo HL3; libre de halógenos, conforme con las Directivas 2011/65/UE y 2015/863
Tipo de adhesivo No adhesivo
Color Blanco
Acabado Mate
Formato Continua
Material Poliolefina
Tipo de producto Etiqueta
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado eléctrico; Etiquetado de cables y alambres
Para utilizar con (equipo) BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510
Cantidad 1
Intervalo de temperatura (imperial) -67 °F a 221 °F
Intervalo de temperatura (métrico) -55 °C a 105 °C
Calibre de alambre 20 AWG - 16 AWG
Dimensiones (L x An) 5,97 mm x 1,68 m (An x L)
Longitud (imperial) 5.5 ft.
Longitud (métrico) 1.68 m
Anchura (imperial) 0,235 in
Anchura (métrico) 0.6 cm
Altura (imperial) 0,235 in
Altura (métrico) 5.97 mm
Alternate Part Number M4C-125-7641