Learn More
Brady™ PermaSleeve™ Etiquetas termorretráctiles para cables y alambres para impresoras M6/M7, giradas sobre soporte
Código de producto. 17889124 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
0,182 x 2 in
0,235 x 2 in
0,335 x 2 in
0,444 x 2 in
0,645 x 2 in
0,851 x 2 in
1,25 x 2 in
1,667 x 2 in
Calibre de alambre:
De 12 a 4 AWG
De 16 a 8 AWG
De 2 a 500 MCM
De 20 a 10 AWG
De 22 a 16 AWG
De 28 a 20 AWG
De 6 a 0000 AWG
De 8 a 1 AWG
Color:
Amarillo
Blanco
Negro
Altura (métrico):
4,62 mm
5,97 mm
8,51 mm
11,28 mm
16,38 mm
21,62 mm
31,75 mm
42,34 mm
Conditionnement:
paquete de 70
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensiones (L x An) Calibre de alambre Color Altura (métrico) Conditionnement
17889124 1,25 x 2 in De 6 a 0000 AWG Negro 31,75 mm paquete de 70
17891629 0,182 x 2 in De 28 a 20 AWG Blanco 4,62 mm paquete de 70
17801519 0,235 x 2 in De 22 a 16 AWG Blanco 5,97 mm paquete de 70
17851569 0,335 x 2 in De 20 a 10 AWG Blanco 8,51 mm paquete de 70
17871699 0,444 x 2 in De 16 a 8 AWG Blanco 11,28 mm paquete de 70
17871709 0,645 x 2 in De 12 a 4 AWG Blanco 16,38 mm paquete de 70
17861469 0,851 x 2 in De 8 a 1 AWG Blanco 21,62 mm paquete de 70
17801409 1,25 x 2 in De 6 a 0000 AWG Blanco 31,75 mm paquete de 70
17831429 1,667 x 2 in De 2 a 500 MCM Blanco 42,34 mm paquete de 70
17878954 0,182 x 2 in De 28 a 20 AWG Negro 4,62 mm paquete de 70
17819174 0,235 x 2 in De 22 a 16 AWG Negro 5,97 mm paquete de 70
17879204 0,335 x 2 in De 20 a 10 AWG Negro 8,51 mm paquete de 70
17858784 0,444 x 2 in De 16 a 8 AWG Negro 11,28 mm paquete de 70
17829184 0,645 x 2 in De 12 a 4 AWG Negro 16,38 mm paquete de 70
17878944 0,851 x 2 in De 8 a 1 AWG Negro 21,62 mm paquete de 70
17879214 1,667 x 2 in De 2 a 500 MCM Negro 42,34 mm paquete de 70
17851409 0,182 x 2 in De 28 a 20 AWG Amarillo 4,62 mm paquete de 70
17891429 0,235 x 2 in De 22 a 16 AWG Amarillo 5,97 mm paquete de 70
17821569 0,335 x 2 in De 20 a 10 AWG Amarillo 8,51 mm paquete de 70
17861559 0,444 x 2 in De 16 a 8 AWG Amarillo 11,28 mm paquete de 70
17801529 0,645 x 2 in De 12 a 4 AWG Amarillo 16,38 mm paquete de 70
17851489 0,851 x 2 in De 8 a 1 AWG Amarillo 21,62 mm paquete de 70
17841429 1,25 x 2 in De 6 a 0000 AWG Amarillo 31,75 mm paquete de 70
17871379 1,667 x 2 in De 2 a 500 MCM Amarillo 42,34 mm paquete de 70
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17889124 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 173680
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    228.00€
    192.64€ / paquete de 70
    Ahorro 35.36€
    15% Descuento
Fecha estimada de envoi: 08-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Diseñado para aplicaciones rigurosas de marcado de cables, PermaSleeve™ Las etiquetas de poliolefina termorretráctiles combinan velocidad, facilidad de uso y permanencia para crear etiquetas de alta calidad.
  • Resistente a temperaturas muy altas, resistente a los rayos UV, resistente a productos químicos, resistente a combustibles y aceites, autoextinguible.
  • Identificación nítida y clara, resistente a la abrasión y a la decoloración.
  • Las etiquetas termorretráctiles 3:1 se ajustan perfectamente alrededor de los cables para una máxima protección del aislamiento y una identificación permanente.
  • Fabricado en material de poliolefina B-342
  • Girado sobre el revestimiento
Spécification
Certificaciones/conformidad ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053, SAE-AS-81531, UL 224, cumple con RoHS 2011/65/EU (Pass 2015/863), SAE AS23053/5 (Clase 1)
Tipo de adhesivo No adhesivo
Color Negro
Acabado Mate
Formato Troquelado
Material Poliolefina
Tipo de producto Etiqueta
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado eléctrico, etiquetado de cables y alambres
Para utilizar con (equipo) M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios)
Cantidad 70 etiquetas
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -67 °F a +275 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -55 °C a +135 °C
Calibre de alambre De 6 a 0000 AWG
Dimensiones (L x An) 1,25 x 2 in
Longitud (imperial) 1,25 in
Anchura (imperial) 2 in
Anchura (métrico) 50.8 mm
Altura (métrico) 31,75 mm
Diámetro (imperial) 0,75 in
Diámetro (métrico) 19.05 mm
Alternate Part Number M6-750-2-342-BK-R
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit