Learn More
Brady™ PermaSleeve™ Etiquetas termorretráctiles continuas para cables y alambres para impresoras M6/M7
Código de producto. 17898954 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
50 ft x 0,235 in
50 ft x 0,335 in
50 ft x 0,439 in
50 ft x 0,645 in
50 ft x 0,851 in
50 ft x 1,66 in
Calibre de alambre:
De 12 a 4 AWG
De 16 a 8 AWG
De 2 a 500 MCM
De 20 a 10 AWG
De 22 a 16 AWG
De 8 a 1 AWG
Diámetro (imperial):
0,125 in
0,187 in
0,25 in
0,375 in
0,5 in
1 in
Altura (métrico):
5,97 mm
8,51 mm
11,15 mm
16,38 mm
21,62 mm
42,16 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Calibre de alambre Diámetro (imperial) Altura (métrico) Tamaño de la unidad
17898954 50 ft x 0,645 in De 12 a 4 AWG 0,375 in 16,38 mm cada uno
17848804 50 ft x 0,235 in De 22 a 16 AWG 0,125 in 5,97 mm cada uno
17839074 50 ft x 0,335 in De 20 a 10 AWG 0,187 in 8,51 mm cada uno
17888954 50 ft x 0,439 in De 16 a 8 AWG 0,25 in 11,15 mm cada uno
17888824 50 ft x 0,851 in De 8 a 1 AWG 0,5 in 21,62 mm cada uno
17858954 50 ft x 1,66 in De 2 a 500 MCM 1 in 42,16 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 17898954 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 174517
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    387.00€
    327.92€ / paquete de 1
    Ahorro 59.08€
    15% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Diseñado para aplicaciones rigurosas de marcado de cables, PermaSleeve™ Las etiquetas de poliolefina termorretráctiles combinan velocidad, facilidad de uso y permanencia para crear etiquetas de alta calidad.
  • Resistente a temperaturas muy altas, resistente a los rayos UV, resistente a productos químicos, resistente a combustibles y aceites, autoextinguible.
  • Identificación nítida y clara, resistente a la abrasión y a la decoloración.
  • Las etiquetas termorretráctiles 3:1 se ajustan perfectamente alrededor de los cables para una máxima protección del aislamiento y una identificación permanente.
  • Fabricado en material de poliolefina B-342
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Método 215, Método 215K, MIL-DTL-23053/5 Clase 1, MIL-M-81531, MIL-STD-202, MIL-STD-202F, UL 224, Cumple con RoHS 2011/65/EU (Pass 2015/863), SAE AS23053/5 (Clase 1), SAE AS-81531
Tipo de adhesivo No adhesivo
Color Blanco
Acabado Mate
Formato Continua
Material Poliolefina
Tipo de producto Etiqueta
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado eléctrico, etiquetado de cables y alambres
Para utilizar con (equipo) M710, BMP71
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -67 °F a +275 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -55 °C a +135 °C
Calibre de alambre De 12 a 4 AWG
Dimensiones (L x An) 50 ft x 0,645 in
Longitud (imperial) 50 ft.
Longitud (métrico) 15.24 m
Anchura (imperial) 0,645 in
Anchura (métrico) 16.38 mm
Altura (métrico) 16,38 mm
Diámetro (imperial) 0,375 in
Diámetro (métrico) 9.53 mm
Alternate Part Number BM7C-375-342