Learn More
Brady™ Cartucho para marcadores de etiquetas BMP51/BMP53/BMP41 de poliolefina termorretráctil PermaSleeve™
Código de producto. 15183359
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura (imperial):
0,235 in
0,335 in
0,439 in
0,645 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (imperial) unitSize
15183359 0,335 in cada uno
15173359 0,235 in cada uno
15193359 0,439 in cada uno
15103369 0,645 in cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15183359 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 131609
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
For use in harsh environments. Brady™ PermaSleeve™ Heat-Shrink Polyolefin BMP51/BMP53/BMP41 Label Maker Cartridges are durable and the shrink rate saves time during installation.
  • El manguito termorretráctil 3:1 encaja perfectamente alrededor del alambre
  • Resistente a productos químicos, corrosión y UV
  • Un cartucho contiene 80 etiquetas
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Homologación UL conforme a UL224; SAE-AMS-DTL-23053/5 C (Clase 1); SAE-AS-81531
Descripción Relación de compresión: 3:1
Color Negra, Blanca
Acabado Mate
Formato Cartucho
Material Poliolefina (B-342)
Tipo de producto Cartucho LabelMaker
Para utilizar con (aplicación) Marcado de cables
Para utilizar con (equipo) Impresoras BMP™51, BMP™53 y BMP™41
Etiquetas por fila 1
Cantidad 80/paquete
Forma Rectángulo
Relación de reducción 3:01
Intervalo de temperatura (métrico) De -55 °C a 135 °C
Dimensiones (L x An) 8,50 x 19,05 mm
Anchura (imperial) 0,335 in
Anchura (métrico) 19,05 mm
Altura (imperial) 0,75 ft
Altura (métrico) 8,50 mm