Learn More
Brady™ PermaSleeve™ Etiquetas termorretráctiles de calidad comercial para cables y alambres para impresoras M6/M7
Código de producto. 17899134 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
0,182 x 1 in
0,182 x 1,75 in
0,235 x 1 in
0,235 x 1,75 in
0,335 x 1 in
0,335 x 1,75 in
0,439 x 1 in
0,439 x 1,75 in
0,645 x 1 in
0,645 x 1,75 in
0,851 x 1 in
Calibre de alambre:
De 12 a 4 AWG
De 16 a 8 AWG
De 20 a 10 AWG
De 22 a 16 AWG
De 28 a 20 AWG
De 8 a 1 AWG
Color:
Amarillo
Blanco
Altura (métrico):
4,62 mm
5,97 mm
8,51 mm
11,15 mm
16,38 mm
21,62 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 2500
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Calibre de alambre Color Altura (métrico) Tamaño de la unidad
17899134 0,645 x 1,75 in De 12 a 4 AWG Amarillo 16,38 mm paquete de 1000
17868904 0,182 x 1 in De 28 a 20 AWG Blanco 4,62 mm paquete de 2500
17839044 0,182 x 1,75 in De 28 a 20 AWG Blanco 4,62 mm paquete de 2500
17828324 0,235 x 1 in De 22 a 16 AWG Blanco 5,97 mm paquete de 1000
17818354 0,235 x 1,75 in De 22 a 16 AWG Blanco 5,97 mm paquete de 1000
17898454 0,335 x 1 in De 20 a 10 AWG Blanco 8,51 mm paquete de 1000
17888254 0,335 x 1,75 in De 20 a 10 AWG Blanco 8,51 mm paquete de 1000
17808734 0,439 x 1 in De 16 a 8 AWG Blanco 11,15 mm paquete de 1000
17868894 0,439 x 1,75 in De 16 a 8 AWG Blanco 11,15 mm paquete de 1000
17869094 0,645 x 1 in De 12 a 4 AWG Blanco 16,38 mm paquete de 1000
17838994 0,645 x 1,75 in De 12 a 4 AWG Blanco 16,38 mm paquete de 1000
17808834 0,851 x 1 in De 8 a 1 AWG Blanco 21,62 mm paquete de 1000
17868304 0,235 x 1 in De 22 a 16 AWG Amarillo 5,97 mm paquete de 1000
17868144 0,235 x 1,75 in De 22 a 16 AWG Amarillo 5,97 mm paquete de 1000
17898164 0,335 x 1 in De 20 a 10 AWG Amarillo 8,51 mm paquete de 1000
17828314 0,335 x 1,75 in De 20 a 10 AWG Amarillo 8,51 mm paquete de 1000
17859194 0,439 x 1 in De 16 a 8 AWG Amarillo 11,15 mm paquete de 1000
17888974 0,439 x 1,75 in De 16 a 8 AWG Amarillo 11,15 mm paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Código de producto. 17899134 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 174478
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    740.00€
    621.57€ / paquete de 1000
    Ahorro 118.43€
    16% Descuento
En stock
PermaSleeve™ Los marcadores de cables de grado comercial brindan un rendimiento de clase empresarial a un precio comercial, por lo que puede completar fácilmente proyectos de identificación de cables en todas sus instalaciones sin costo adicional.
  • Ideal para contratistas eléctricos, equipos de mantenimiento, fabricantes industriales y más.
  • Las fundas termorretráctiles proporcionan una identificación permanente sin pasos adicionales
  • Leyendas legibles en temperaturas que oscilan entre -55 °C y 135 °C (-67 °F y 275 °F)
  • Reconocido por UL224
Especificaciones
Certificaciones/conformidad UL 224
Tipo de adhesivo No adhesivo
Color Amarillo
Acabado Mate
Formato Troquelado
Material Poliolefina
Tipo de producto Etiqueta
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado eléctrico, etiquetado de cables y alambres
Para utilizar con (equipo) M610, M710, M611, BMP61, BMP71
Cantidad 1000 etiquetas
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -67 °F a +275 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -55 °C a +135 °C
Calibre de alambre De 12 a 4 AWG
Dimensiones (L x An) 0,645 x 1,75 in
Longitud (imperial) 0,645 in
Anchura (imperial) 1,75 in
Anchura (métrico) 44.45 mm
Altura (métrico) 16,38 mm
Diámetro (imperial) 0,375 in
Diámetro (métrico) 9.53 mm
Alternate Part Number BM-375-175-312-YL