Learn More
Brady™ PermaSleeve™ Etiquetas termorretráctiles a granel para cables y alambres, sin humo ni halógenos, para impresoras M7
Código de producto. 17898414 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
0,182 x 1 in
0,235 x 1 in
0,235 x 1,75 in
0,335 x 1 in
0,335 x 1,75 in
0,439 x 1 in
0,645 x 1 in
0,645 x 1,75 in
Calibre de alambre:
De 12 a 8 AWG
De 16 a 10 AWG
De 20 a 16 AWG
De 24 a 20 AWG
De 8 a 4 AWG
Altura (métrico):
4,62 mm
5,97 mm
8,51 mm
11,15 mm
16,38 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 2500
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Calibre de alambre Altura (métrico) Tamaño de la unidad
17898414 0,235 x 1,75 in De 20 a 16 AWG 5,97 mm paquete de 1000
17848914 0,182 x 1 in De 24 a 20 AWG 4,62 mm paquete de 2500
17869054 0,235 x 1 in De 20 a 16 AWG 5,97 mm paquete de 1000
17808884 0,335 x 1 in De 16 a 10 AWG 8,51 mm paquete de 1000
17869204 0,335 x 1,75 in De 16 a 10 AWG 8,51 mm paquete de 1000
17849224 0,439 x 1 in De 12 a 8 AWG 11,15 mm paquete de 1000
17828854 0,645 x 1 in De 8 a 4 AWG 16,38 mm paquete de 1000
17839104 0,645 x 1,75 in De 8 a 4 AWG 16,38 mm paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 17898414 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 174429
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
PermaSleeve™ Los tubos termorretráctiles están diseñados para la impresión por transferencia térmica y son ideales para su uso en la identificación de cables.
  • Adecuado para usar en aplicaciones que requieren marcadores retardantes de llama, libres de halógenos y con baja emisión de humo.
  • Disponibles en varios tamaños
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053, SAE-AS-81531, reconocido por UL
Tipo de adhesivo No adhesivo
Color Blanco
Acabado Mate
Formato Troquelado
Material Poliolefina
Tipo de producto Etiqueta
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado de datos y telecomunicaciones, etiquetado de cables y alambres
Para utilizar con (equipo) M710, BMP71
Cantidad 1000 etiquetas
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -67 °F a +221 °F
Intervalo de temperatura (métrico) -55 °C a +105 °C
Calibre de alambre De 20 a 16 AWG
Dimensiones (L x An) 0,235 x 1,75 in
Longitud (imperial) 0,235 in
Anchura (imperial) 1,75 in
Anchura (métrico) 44.45 mm
Altura (métrico) 5,97 mm
Diámetro (imperial) 0,125 in
Diámetro (métrico) 3.18 mm
Alternate Part Number BM-125-175-7641