Learn More
Brady™ PermaSleeve™ Etiquetas termorretráctiles azules para cables y alambres para impresoras M6/M7
Tienda Brady ProductosDescripción
- Grado industrial con resistencia a altas temperaturas, rayos UV, químicos, combustibles y aceites.
- Etiquetas autoextinguibles
- Identificación nítida y clara, resistente a la abrasión y a la decoloración.
- Las etiquetas termorretráctiles 3:1 se ajustan perfectamente alrededor de los cables para una máxima protección del aislamiento y una identificación permanente.
- Fabricado en material de poliolefina B-342
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053, SAE-AS-81531, UL 224, cumple con RoHS 2011/65/EU (Pass 2015/863), SAE AS23053/5 (Clase 1) |
| Tipo de adhesivo | No adhesivo |
| Color | Azul |
| Acabado | Mate |
| Formato | Troquelado |
| Material | Poliolefina |
| Tipo de producto | Etiqueta |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Etiquetado eléctrico, etiquetado de cables y alambres |
| Para utilizar con (equipo) | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) |
| Mostrar más |