Learn More
Brady™ PermaShield™ Etiquetas imprimibles por láser, B-747/B-966 (poliéster con sobrelaminado de poliéster)
Código de producto. 11583604 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño (imperial):
1 x 0,5 in (Ancho x Alto)
1,75 x 1 in (An x Al)
Cantidad:
1000/paq
2500/paq
Tamaño de la unidad:
1 paquete
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño (imperial) Cantidad Tamaño de la unidad
11583604 1,75 x 1 in (An x Al) 1000/paq 1 paquete
11563604 1 x 0,5 in (Ancho x Alto) 2500/paq 1 paquete
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11583604 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 029757
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    473.00€
    398.59€ / paquete de 1
    Ahorro 74.41€
    15% Descuento
En stock
Diseñado para su uso con impresoras láser. Brady PermaShield Las etiquetas láser imprimibles están hechas de poliéster con sobrelaminado para protegerlas en entornos hostiles.
  • Etiquetas de poliéster en blanco e imprimibles para impresoras láser
  • Material aceptado por CSA cuando se imprime con tóneres de impresora láser designados
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Reconocido por UL
Descripción Material resistente a la abrasión, la humedad y los rayos UV.
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Recubrimiento Ninguno
Color Blanco
Acabado Mate
Formato Troquelado
Material Poliéster (B-747), Sobrelaminado de poliéster
Caras imprimibles Imprimible de una sola cara
Print Technology láser
Tipo de producto Etiqueta imprimible con láser
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado de placas de circuitos, etiquetado de datos y telecomunicaciones, identificación general
Para utilizar con (equipo) Impresoras láser
Etiquetas por fila 3
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40 °C
N.° por paquete 1008 etiquetas/paquete
Cantidad 1000/paq
Forma Rectángulo
Tamaño (imperial) 1,75 x 1 in (An x Al)
Tamaño (métrico) 44.4 x 25.4 mm (W x H)
Intervalo de temperatura (imperial) -40 °F a +266 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +130 °C
Grosor (imperial) 0,0066 in
Grosor (métrico) 0.164 mm
Dimensiones (L x An) 25.40 x 44.45 mm
Longitud (imperial) 1,75 in
Anchura (imperial) 1,75 in
Anchura (métrico) 44.45 mm
Anchura del área de impresión (métrico) 44.45 mm
Altura (imperial) 1 in
Altura del área imprimible (imperial) 1 in
Altura (métrico) 25.40 mm
Altura del área de impresión (métrico) 25.40 mm
Alternate Part Number LAT-24-747-1