Learn More
Amarillo Permanente Ahora mismo, TRC
Código de producto. 30179247
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179247 100 mg 100 miligramos
30179480 10 mg 10 miligramos
30179071 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179247 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP541040100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6528-34-3
Fórmula molecular C18H18N4O6
Peso molecular (g/mol) 386.36
Nombre IUPAC 2-[(E)-(4-metaxi-2-nitrofenil)diazenil]-N-(2-metoxifenil)-3-oxobutanamida
SMILES COc1ccc(N=NC(C(=O)C)C(=O)Nc2ccccc2OC)c(c1)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Permanent Yellow Rn
Cantidad 100 mg
Sinónimo Butanamide, 2-[2-(4-methoxy-2-nitrophenyl)diazenyl]-N-(2-methoxyphenyl)-3-oxo-, Butanamide, 2-[(4-methoxy-2-nitrophenyl)azo]-N-(2-methoxyphenyl)-3-oxo- (9CI), 2-[2-(4-Methoxy-2-nitrophenyl)diazenyl]-N-(2-methoxyphenyl)-3-oxobutanamide, 2-[2-(4-Methoxy-2-nitrophenyl)diazen-1-yl]-N-(2-methoxyphenyl)-3-oxobutanamide, Acetanil Yellow RTCA, C.I. 11740, C.I. Pigment Yellow 65, Dalamar Yellow YT 820D, Dalamar Yellow YT-820-D, Hansa Yellow 3RN, Hansa Yellow RN, Permanent Yellow RN, Permansa Yellow Lightfast Medium RA 12187, Pigment Yellow 65, Sunbrite Yellow 65, (3S,4R,5R)-5-(acetoxymethyl)tetrahydrofuran-2,3,4-triyl triacetate--(3S,4R,5R)-tetrahydro-2H-pyran-2,3,4,5-tetrayl tetraacetate (1/1)
Fórmula InChI InChI=1S/C18H18N4O6/c1-11(23)17(18(24)19-14-6-4-5-7-16(14)28-3)21-20-13-9-8-12(27-2)10-15(13)22(25)26/h4-10,17H,1-3H3,(H,19,24)
Formula Weight (peso de la fórmula) 386.1226