Learn More
Brady™ Etiquetas de vinilo autolaminables permanentes para envolver cables y alambres, para impresoras M6/M7
Código de producto. 17861609
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
0,25 x 1,1 in
1 x 1,9 in
Altura (métrico):
6,35 mm
25,4 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
paquete de 750
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Altura (métrico) unitSize
17861609 1 x 1,9 in 25,4 mm paquete de 250
17831649 0,25 x 1,1 in 6,35 mm paquete de 750
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17861609 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 173903
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El vinilo autolaminable es un material ideal para la identificación de cables y alambres. Este material tiene una buena claridad, conformabilidad y es autoextinguible.
  • El vinilo autolaminable es ideal para usar en el etiquetado de cables y alambres y en el marcado de uso general en laboratorios.
  • El adhesivo acrílico permanente y duradero tiene una extraordinaria resistencia a agua y aceite
  • Con aprobación de UL
  • Temperatura de servicio de -°40 C a °70 C (-40 °F a 158 °F)
  • Fabricado en vinilo B-427
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad ASTM D1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, reconocido por UL
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Recubrimiento Ninguno
Color Blanco
Acabado Mate
Formato Troquelado
Material Vinilo
Caras imprimibles Imprimible por una cara
Print Technology Transferencia térmica
Tipo de producto Etiqueta
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado de datos y telecomunicaciones, etiquetado eléctrico, etiquetado de laboratorio, etiquetado de cables
Para utilizar con (equipo) M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios)
Sin látex N.º
Cantidad 250 etiquetas
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -94 °F a +158 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -70 °C a +70 °C
Grosor (imperial) 0,004 in
Grosor (métrico) 0.102 mm
Dimensiones (L x An) 1 x 1,9 in
Longitud (imperial) 1 in
Anchura (imperial) 1,9 in
Anchura (métrico) 48.26 mm
Altura (métrico) 25,4 mm
Alternate Part Number M6-78-427-AW