Learn More
Naranja permanente (grado técnico), TRC
Código de producto. 30410111
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30410111 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30410111 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP288563250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pigment Orange 5
CAS 3468-63-1
Fórmula molecular C16 H10 N4 O5
Cantidad 250 mg
Sinónimo 2-Naphthalenol','1-[(2,4-dinitrophenyl)azo]- (9CI), 2-Naphthol','1-(2,4-dinitrophenylazo)- (6CI), C.I. Pigment Orange 5 (7CI,8CI), 1-[2-(2,4-Dinitrophenyl)diazenyl]-2-naphthalenol, 1-(2,4-Dinitrophenylazo)-2-naphthol, 11048 Orange, Brilliant Tangerine 13030, C.I. 12075, Calcotone Orange 2R, Carnelio Red 2G, Chromatex Orange R, D and C Orange No. 17, D&C Orange No. 17, Dainichi Permanent Red GG, Dinitraniline orange, Dinitroaniline Orange, Dinitroaniline Orange ND 204, Dinitroaniline Red, Dutch Vermilion, EB Orange R 7305, Fast Orange, Fastona Red 2G, Graphtol Red 2GL, Hansa Orange RN, Hansa Red GG, Helio Fast Orange 3RN, Helio Fast Orange 3RT, Helio Fast Orange RN, Helio Fast Orange RT, Irgalite Fast Red 2GL, Irgalite Red 2G, Irgalite Red 2GW, Irgalite Red PV8, Isol Fast Red 2G, Japan Orange 203, Japan Orange No. 203, Lake Red 2GL, Light Orange R, Lutetia Fast Orange R, Lutetia Orange RN, Monolite Fast Orange 2R, Monolite Fast Paper Orange 2R, Monolite Fast Red 2G, Monolite Red 2G, NSC 15975, Nippon Orange X 881, Oralith Red 2GL, Orange No. 203, Orange Pigment X, Permanent Orange, Permanent Orange DN Toner, Permanent Orange GG, Permanent Orange HD, Permanent Orange RN, Permanent Orange Toner, Permanent Orange Toner RA 5650, Permanent Red GG, Permansa Orange, Permaton Orange, Permaton Orange XL 45-3015, Pigment Fast Orange, Pigment Fast Orange VCO, Pigment Orange 5, Pigment Orange Fast VCO, Pigment organge 5, Segnale Light Orange RN, Segnale Light Orange RNG, Seikafast Orange 3044, Sico Orange L 3051, Siegle Orange 2S, Signal Orange Y 17, Silopol Orange R, Silosol Orange RN, Siloton Orange RL, Syton Fast Red 2G, Tertropigment Orange LRN, Tertropigment Red P2G, Versal Orange RNL
Fórmula InChI InChI=1S/C16H10N4O5/c21-15-8-5-10-3-1-2-4-12(10)16(15)18-17-13-7-6-11(19(22)23)9-14(13)20(24)25/h1-9,21H
SMILES Oc1ccc2ccccc2c1N=Nc3ccc(cc3[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 1-[(E)-(2,4-dinitrofenil)diazenil]naftalen-2-ol
Peso molecular (g/mol) 338.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 338.0651