Learn More
GA International Permanent Autoclave-Resistant Thermal-Transfer Labels, Medium
Código de producto. 17884186
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Rojo
Verde
Cantidad:
3000/paq
6000/paq
Tamaño de la unidad:
paquete de 3000
paquete de 6000
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Cantidad Tamaño de la unidad
17884186 Verde 3000/paq paquete de 3000
17874186 Azul 3000/paq paquete de 3000
17834396 Rojo 3000/paq paquete de 3000
17824876 Azul 6000/paq paquete de 6000
17844876 Verde 6000/paq paquete de 6000
17874666 Rojo 6000/paq paquete de 6000
17824496 Blanco 3000/paq paquete de 3000
17874406 Blanco 6000/paq paquete de 6000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 17884186 Proveedor GA International N.º de proveedor AUTC258C13GA
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Permanent autoclave-resistant labels withstand various sterilization procedures, including in steam autoclaves, dry heat ovens, gamma irradiators, and ethylene oxide gas sterilizers.
  • The versatile labels can permanently adhere to a variety of surfaces such as metal, plastic, and glass
  • Can resist high temperatures, ideal for multiple steam autoclave sterilization cycles, gamma irradiation (up to 50 KGy), and Ethylene oxide sterilization
  • Printable with all major thermal-transfer printer brands
  • Dimensions: 50.8 x 10.16 mm
  • Available in various colors
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Tipo de adhesivo Permanent
Color Verde
Acabado Gloss
Formato Rollo
Material Thermoplastic Film
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Label
Esterilidad No estéril
Etiquetas por fila 1 Label
Cantidad 3000/paq
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -76°F to +302°F
Intervalo de temperatura (métrico) -60°C to +150°C
Dimensiones (L x An) 50.8 x 10.16 mm
Longitud (imperial) 0.4 in.
Longitud (métrico) 10.16 mm
Anchura (imperial) 2 in
Anchura (métrico) 50.8 mm
Diámetro (imperial) 1 in
Diámetro (métrico) 25.4 mm