Learn More
GA International Permanent Autoclave-Resistant Thermal-Transfer Labels, Large
Código de producto. 17875036
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Naranja
Rojo
Rosa
Verde
Cantidad:
1000/paq
250/paq
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 250
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Cantidad Tamaño de la unidad
17875036 Rosa 1000/paq paquete de 1000
17844546 Azul 250/paq paquete de 250
17874636 Verde 250/paq paquete de 250
17814936 - 250/paq paquete de 250
17814646 Rosa 250/paq paquete de 250
17864846 Rojo 250/paq paquete de 250
17844166 Amarillo 250/paq paquete de 250
17834166 Azul 1000/paq paquete de 1000
17804936 Verde 1000/paq paquete de 1000
17854556 Naranja 1000/paq paquete de 1000
17854946 Rojo 1000/paq paquete de 1000
17874756 Amarillo 1000/paq paquete de 1000
17804946 Blanco 250/paq paquete de 250
17854256 Blanco 1000/paq paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 17875036 Proveedor GA International N.º de proveedor AUTC84C31PI
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Permanent autoclave-resistant labels withstand various sterilization procedures, including in steam autoclaves, dry heat ovens, gamma irradiators, and ethylene oxide gas sterilizers.
  • The versatile labels can permanently adhere to a variety of surfaces such as metal, plastic, and glass
  • Can resist high temperatures, ideal for multiple steam autoclave sterilization cycles, gamma irradiation (up to 50 KGy), and Ethylene oxide sterilization
  • Printable with all major thermal-transfer printer brands
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Tipo de adhesivo Permanent
Color Rosa
Acabado Gloss
Formato Rollo
Material Thermoplastic Film
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Label
Esterilidad No estéril
Etiquetas por fila 1 Label
Cantidad 1000/paq
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -76°F to +302°F
Intervalo de temperatura (métrico) -60°C to +150°C
Dimensiones (L x An) 50.8 x 101.6 mm
Longitud (imperial) 4 in
Longitud (métrico) 101.6 mm
Anchura (imperial) 2 in
Anchura (métrico) 50.8 mm
Diámetro (imperial) 3 in
Diámetro (métrico) 76.2 mm