Learn More
Brady™ Señales obligatorias adhesivas acrílicas permanentes
Código de producto. 10481844
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
200 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
10481844 200 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10481844 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 250148
Solo quedan null
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 7010, compatible con RoHS según la Directiva 2002/95/CE de la UE, Cumplimiento medioambiental de ROHS
Alternate Part Number PIC 274-DIA 200-B7541
Material Acrílico
Cantidad 1 unidad
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Descripción Adhesivo acrílico permanente
Diámetro (métrico) 200 mm
Para utilizar con (aplicación) Marcadores de tuberías y señales de seguridad
Grosor 0.024 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a 110 °C
Forma Redondo
Texto mostrado Usar transición
Tipo de producto Señal de seguridad obligatoria
Color Blanco sobre azul