Learn More
Brady™ Señales de transporte de poliéster laminado con adhesivo acrílico permanente
Tienda Brady ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 7010, compatible con RoHS según la Directiva 2002/95/EC de la UE |
| Alternate Part Number | ADR 5.2 WF-200 *200-B7541 |
| Acabado | Brillo |
| Material | Poliéster |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo de adhesivo | Acrílico permanente |
| Descripción | Poliéster laminado |
| Para utilizar con (aplicación) | Marcadores de tuberías y señales de seguridad |
| Altura (métrico) | 200 mm |
| Grosor | 0,024 mm |
| Mostrar más |