Learn More
Perlapina, LoGiCal
Código de producto. 30463006
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30463006 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30463006 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3180.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perlapine
CAS 11-3-1977
Nombres de analitos o componentes Perlapine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C19 H21 N3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 11H-Dibenz[b,e]azepine, 6-(4-methyl-1-piperazinyl)-, Morphanthridine, 6-(4-methyl-1-piperazinyl)- (7CI,8CI), 6-(4-Methyl-1-piperazinyl)morphanthridine, AW 142333, HF 2333, Hypnodin, MP 11, NSC 291840, Perlapine
Fórmula InChI InChI=1S/C19H21N3/c1-21-10-12-22(13-11-21)19-17-8-4-2-6-15(17)14-16-7-3-5-9-18(16)20-19/h2-9H,10-14H2,1H3
Tipo de solución Neat
SMILES CN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Cc4ccccc24
Nombre IUPAC 6-(4-metilpiperazin-1-il)-11H-benzo[c][1]benzazepina
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 291.39
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.1735 g/mol