Learn More
Tocris Bioscience™ Perlapine
Descripción
Perlapine is a potent muscarinic DREADD agonist (pEC50 values are 8.38, 8.08 and 7.27 for hM1Dq, hM3Dq and hM4Di in vitro, respectively). Exhibits >10,000-fold selectivity for hM3Dq over hM3 receptors.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-(4-Methyl-1-piperazinyl)-11 H-dibenz[b,e]azepine |
| CAS | 11-3-1977 |
| Cantidad | 10 mg |
| Objetivo | DREADD Activators |
| Fórmula molecular | C19H21N3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 291.39 |
| Pureza | 99% |