Learn More
Trajan™ Revestimiento recto dividido PerkinELmer
Descripción
- Cada lote de revestimientos probados para la actividad
- Fabricados con vidrio de borosilicato
- Codificados con colores según la geometría para facilitar la identificación
- Para su uso con instrumentos PerkinElmer
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 unidad |
| Longitud (métrico) | 92 mm |
| Product Type | Revestimientos de entrada para GC |
| Diámetro interior (métrico) | 4 mm |
| Diámetro exterior (imperial) | 6,2 mm |