Learn More
Trajan™ Revestimiento recto dividido PerkinELmer
Código de producto. 12914041
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
25/paq.
5/paq.
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 25
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
12914041 1 unidad cada uno
12924041 25/paq. paquete de 25
10239290 5/paq. cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12914041 Proveedor Trajan™ N.º de proveedor 09210001
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El proceso único de desactivación de los revestimientos de entrada SGE permite realizar un excelente análisis de una amplia variedad de compuestos
  • Cada lote de revestimientos probados para la actividad
  • Fabricados con vidrio de borosilicato
  • Codificados con colores según la geometría para facilitar la identificación
  • Para su uso con instrumentos PerkinElmer
Especificaciones
Cantidad 1 unidad
Longitud (métrico) 92 mm
Product Type Revestimientos de entrada para GC
Diámetro interior (métrico) 4 mm
Diámetro exterior (imperial) 6,2 mm