Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Revestimientos FocusLiner divididos y sin división PerkinElmer
Código de producto. 12914031
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25/paq.
5/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
12914031 25/paq. paquete de 5
10309142 5/paq. paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12914031 Proveedor Trajan Scientific and Medical™ N.º de proveedor 09209225
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El proceso único de desactivación de los revestimientos de entrada SGE permite realizar un excelente análisis de una amplia variedad de compuestos
  • Cada lote de revestimientos probados para la actividad
  • Fabricados con vidrio de borosilicato
  • Codificados con colores según la geometría para facilitar la identificación
  • Para su uso con instrumentos PerkinElmer
Especificaciones
Cantidad 25/paq.
Longitud (métrico) 92 mm
Product Type FocusLiner dividido/sin división
Diámetro interior (métrico) 4 mm
Diámetro exterior (imperial) 6,2 mm