Learn More
Axygen™ Puntas robóticas multisonda PerkinElmer™ Janus™ &
GREENER_CHOICE
Código de producto. 12792906 Tienda Axygen Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
20 μL
25 μL
50 μL
175 μL
200 μL
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Color:
Negro
Transparente
Tamaño de la unidad:
paquete de 4800
paquete de 960
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Esterilidad Color unitSize
12792906 200 μL No estéril Negro paquete de 4800
12766719 175 μL Estéril Transparente paquete de 4800
12545477 200 μL Estéril Transparente paquete de 960
10270310 200 μL Estéril Transparente paquete de 4800
11380285 25 μL Estéril Negro paquete de 960
12776719 25 μL Estéril Negro paquete de 4800
12772916 50 μL No estéril Negro paquete de 4800
11320295 200 μL No estéril Negro paquete de 960
12786719 25 μL Estéril Transparente paquete de 4800
12756719 175 μL Estéril Negro paquete de 4800
12585477 20 μL Estéril Transparente paquete de 960
12752916 20 μL No estéril Transparente paquete de 4800
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 12792906 Proveedor Axygen™ N.º de proveedor RRP200CBKR
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Intervalos de volumen de 20 a 200 μl
  • En gradilla
  • Hay disponibles puntas de color negro y transparente
  • Con detección de nivel de líquido
  • Puntas no estériles y preesterilizadas
  • Insertos de color de gradilla azul, rojo y verde
Información de órdenes
96 puntas/rack, 10 racks/paquete, 5 paquetes/caja
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) 200 μL
filtradas por Sin filtro
Esterilidad No estéril
Color Negro
Color de gradilla Rojo
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Declaraciones de limpieza Sin ADNasa, ARNasa y pirógenos
Formato Gradilla
Estilo de punta Automatización, Detección del nivel de líquido, Redondo
Envase SBS Estante
Cantidad 50 gradillas/caja
Para utilizar con (equipo) PerkinElmer Jano, PerkinElmer MultiProbe Variospan-1, 4, 8 cabezales