Learn More
Thermo Scientific™ Peristaltic Pump Tubing for iCAP™ MX and iCAP™ Q/Qnova Series ICP-MS System
Código de producto. 16533192 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Tubo para bombas peristálticas
Diámetro (métrico):
1,295 mm
3,175 mm
Material:
Santoprene
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Diámetro (métrico) Material Tamaño de la unidad
16533192 Tubo para bombas peristálticas 3,175 mm Santoprene cada uno
15948486 Tubo para bombas peristálticas 1,295 mm Santoprene cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16533192 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 1320120
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Designed for durability and fitness for purpose, a range of Thermo Scientific™ Peristaltic Pump Tubing for the iCAP™ MX and iCAP™ Q/Qnova Series is available to suit your sample matrices and ICP-MS applications.
Suit your sample matrices and applications with this comprehensive range of Thermo Scientific™ Peristaltic Pump Tubing for the Thermo Scientific™ iCAP™ MX and iCAP™ Q/Qnova Series ICP-MS systems; all designed for durability and fitness for purpose.
Seleccione consumibles de gran calidad para obtener mayores rendimientos
Elija uno de los siguientes tubos para bombas peristálticas:
  • Tubo para bomba peristáltica: diámetro de 0,508, naranja/amarillo, de PVC
  • Tubo para bomba peristáltica: diámetro de 0,381, naranja/verde, de PVC
  • Tubo para bomba peristáltica: diámetro de 0,762, negro/negro, de PVC
  • Tubo para bomba peristáltica: diámetro de 0,254, naranja/azul, de PVC
  • Tubo para bomba peristáltica: diámetro de 1,295, gris/gris, de Santoprene
  • Tubo para bomba peristáltica: diámetro de 3,175, negro/blanco, de Santoprene
Especificaciones
Tipo Tubo para bombas peristálticas
Para utilizar con (equipo) iCAP MX and iCAP Q/Qnova Series
Material Santoprene
Diámetro (métrico) 3,175 mm