Learn More
Gilson™ Tubos de bombas peristálticas para cabezales de bomba de flujo medio Gilson™ MF1 y MF4
Código de producto. 10760095 Tienda Gilson Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Caudal:
1 ml/min
1,42 ml/min
14 ml/min
16 ml/min
2 ml/min
2,8 ml/min
25 ml/min
29 ml/min
3 ml/min
47 ml/min
55 ml/min
70 ml/min
9 ml/min
Permeabilidad a los gases:
Alto
Bajo
Impermeable a la mayoría de gases
Color:
Amarillo/azul
Azul
Blanco
Gris
Morado
Morado/negro
Naranja/amarillo
Negro
Negro/blanco
Rosa/rosa
Violeta/blanco
Violeta/negro
Material:
Iso-Versinic
PVC
Silicona
Tamaño de la unidad:
12 PCS
3 metros
paquete de 12
paquete de 4
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Caudal Permeabilidad a los gases Color Material Tamaño de la unidad
10760095 47 ml/min Bajo Negro/blanco PVC paquete de 12
10205692 1,42 ml/min Bajo Naranja/amarillo PVC paquete de 12
10021972 3 ml/min Bajo Negro PVC 3 metros
10153192 9 ml/min Bajo Gris PVC 3 metros
10133002 16 ml/min Bajo Azul PVC 12 PCS
10694153 14 ml/min Bajo Amarillo/azul PVC paquete de 12
10285922 16 ml/min Bajo Azul PVC 3 metros
10357422 1 ml/min Alto Blanco Silicona paquete de 4
10377752 25 ml/min Bajo Morado PVC paquete de 12
10082002 29 ml/min Bajo Morado/negro PVC 3 metros
10387752 29 ml/min Bajo Violeta/negro PVC paquete de 12
10042052 2,8 ml/min Alto Violeta/blanco Silicona paquete de 4
10226122 2 ml/min Alto Rosa/rosa Silicona paquete de 4
10367612 55 ml/min Impermeable a la mayoría de gases Negro Iso-Versinic paquete de 4
10695883 70 ml/min Impermeable a la mayoría de gases Negro Iso-Versinic paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Código de producto. 10760095 Proveedor Gilson™ N.º de proveedor F117949
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    113.00€
    78.75€ / paquete de 12
    Ahorro 34.25€
    30% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricados según el máximo estándar. Los tubos de bombas peristálticas Gilson™ para cabezales de bomba de flujo medio Gilson™ MF1 y MF4 son esterilizables en autoclave.
Como parte de nuestra MINIPULS™ 3 y líneas Evolution de bombas peristálticas, Gilson Ofrece una variedad de tubos de diferentes materiales, diámetros internos y longitudes.
Elección de los materiales
  • Silicona (Versilic™) Los —tubos son biológicamente neutros y no inhiben el cultivo celular, al tiempo que cumplen con los requisitos de la Farmacopea Europea. USP Pruebas biológicas de clase VI, y ISO 10993 biocompatibilidad.
  • ISOVERSINIC™ Los —tubos muestran una excelente resistencia a ácidos fuertes, agentes oxidantes y solventes aromáticos y clorados.
  • PharMed™ Los —tubos cumplen con los requisitos de la Farmacopea Europea, USP Pruebas biológicas de clase VI, y ISO 10993 biocompatibilidad.
  • PVC (Tygon™) Los —tubos manejan prácticamente todos los productos químicos inorgánicos que se encuentran en el laboratorio y pueden usarse en entornos corrosivos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 3,18 mm
Material PVC
Longitud global (métrico) 40 cm
Para utilizar con Cabezal de bomba de flujo medio MF1 y MF4
Para utilizar con (aplicación) Los tubos de flujo medio tienen topes de retención con codificación de color para el fácil reconocimiento del diámetro interno de los tubos.
Esterilidad Estériles
Caudal 47 ml/min
Permeabilidad a los gases Bajo
Color Negro/blanco
Tipo de producto Tubo para bombas peristálticas