Learn More
Sartorius Cabezal de bomba peristáltica para tubo de 1,6 mm
Código de producto. 30178741 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
1,6 mm
Tamaño de la unidad:
1 hoja
Código de producto. Tamaño de los tubos Tamaño de la unidad
30178741 1,6 mm 1 hoja
1 options
Código de producto. 30178741 Proveedor Sartorius N.º de proveedor VFAPH00011
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    801.00€
    683.15€ / 1 hojas
    Ahorro 117.85€
    14% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. View return policy
Cabezal de bomba peristáltica para tubos de 1,6 mm, compatible con una amplia gama de diámetros internos.
  • Configuración sencilla e intuitiva
  • Control de flujo preciso
  • Evitar la contaminación
  • Bajo mantenimiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 85 x 60 x 82 mm
Tipo de filtro Ultrafiltration
Formato Cassette
Material Polycarbonate
Material (membrana) PES
MWCO 5 kDa
Esterilidad Non-sterile
Tamaño de los tubos 1,6 mm
Tipo Cabezal de bomba peristáltica, TFF cassette
Volumen (métrico) 1 L