Learn More
Sartorius Motor para bombas peristálticas
Código de producto. 30178712 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Caudal:
De 0,002 a 3000 mL/min
Tamaño de la unidad:
1 hoja
Código de producto. Caudal Tamaño de la unidad
30178712 De 0,002 a 3000 mL/min 1 hoja
1 options
Código de producto. 30178712 Proveedor Sartorius N.º de proveedor VFAPD00011
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5285.00€
    4448.31€ / 1 hojas
    Ahorro 836.69€
    15% Descuento
Fecha estimada de envoi: 22-01-2027
Accionamiento de bomba peristáltica para procesar muestras con Vivaflow Casetes TFF y Sartobind consumibles para cromatografía. Diseñado para ultrafiltración, diafiltración y purificación.
  • Montaje del cabezal de la bomba sin herramientas, ajuste intuitivo de la retención del tubo y fácil carga.
  • El control digital con entrada remota opcional proporciona un flujo constante que es instantáneamente reversible.
  • El fluido del proceso se confina a la tubería para garantizar que tanto la muestra como la bomba permanezcan limpias.
  • Fácil limpieza con paño y cabezales de bomba lavables, que solo requieren lubricación ocasional.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de control Digital
Tipo de pantalla LCD
Clasificación de carcasa IP31
Caudal De 0,002 a 3000 mL/min
Presión máxima 2 bar
Motor Speed 3 a 400 rpm
Reversible Sí
Tipo de filtro Ultrafiltration
Formato Cassette
Material Polycarbonate
Material (membrana) PES
MWCO 5 kDa
Esterilidad Non-sterile
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 230 x 170 x 132 mm
Tensión 115/230 V
Tipo TFF cassette
Volumen (métrico) 0.5 L