Learn More
Perisesaccharide B, MedChemExpress
Descripción
Perisesaccharide B is an oligosaccharide isolated from the root barks of Periploca sepium.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Perisesaccharide B |
| CAS | 1095261-93-0 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C36H60O18 |
| Cantidad | 5 mg |
| SMILES | CC(O[C@H]([C@H]([C@@H](O)[C@@H](C)O1)OC)[C@]1([H])O[C@H]2[C@H](C[C@@](O[C@H]3[C@@H](C[C@H](O[C@@]4([H])[C@H](C[C@H](O[C@@]5([H])[C@@H](CC(O[C@@H]5C)=O)OC)O[C@@H]4C)OC)O[C@@H]3C)O)([H])O[C@@H]2C)OC)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 780.85 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 780.85 |
| Porcentaje de pureza | 99.72% |
| Mostrar más |