Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Periodic Acid |
| Punto de fusión | 122,0 °C |
| Fórmula lineal | H5IO6 |
| Cantidad | 100 g |
| Información de solubilidad | Solubilidad en agua:3 kg/l (20 °C).Otras solubilidades: soluble en alcohol, ligeramente soluble en éter |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 227.94 |
| Grado | Analítica |
Seguridad y manipulación
- Periodic acid
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Sólido comburente Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H272-Puede agravar un incendio; comburente.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.